Learn More
3-Aminobenzophenon 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10268703
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2835-78-1
C13H11NO
197.24
MFCD00017103
FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
3-aminobenzophenone, 3-benzoylaniline, methanone, 3-aminophenyl phenyl, 3-aminophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-amino, m-aminobenzophenone, 3-aminophenyl phenylmethanone, 3-aminophenyl phenyl ketone, 3-amino-benzophenon, 3-amino-benzophenone
17817
(3-Aminophenyl)-Phenylmethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)N
2835-78-1
C13H11NO
197.24
MFCD00017103
FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
3-aminobenzophenone, 3-benzoylaniline, methanone, 3-aminophenyl phenyl, 3-aminophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-amino, m-aminobenzophenone, 3-aminophenyl phenylmethanone, 3-aminophenyl phenyl ketone, 3-amino-benzophenon, 3-amino-benzophenone
17817
(3-Aminophenyl)-Phenylmethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)N
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84.0°C to 87.0°C
Farbe Gelb nach grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(O)C6H4NH2
Menge 1 g
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.