Learn More
3-Aminobenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441768
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441768 50 g 50 Gramm
11431768 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13995.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2237-30-1
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.139
MDL-Nummer MFCD00007756
InChI-Schlüssel NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
PubChem CID 16702
IUPAC-Name 3-Aminobenzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzonitrile
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Siedepunkt 290°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Almond-like
Menge 50 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 99%