Learn More
3-Aminobenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30051813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051813 100 mg 100 Milligramm
30049071 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051813 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0217.07
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Aminobenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzoic acid
CAS 99-05-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Aminobenzoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H7 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Mesalazine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
SMILES Nc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Aminobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Menge 100 mg
Formelmasse 137,0477 g/mol