Learn More
3-Aminobenzoesäure 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-55523 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10636742
Marke: Thermo Scientific Acros 155850250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-05-8
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007795
InChI-Schlüssel XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37u
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC-Name 3-Aminobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzoic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >172°C
Farbe Beige-Braun bis Braun-Weiß
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, 383
Merck Index 15, 416
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.9g/L (15°C). Other solubilities: 3g/100g in ethanol (25°C),slightly soluble in ether
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver