Learn More
3-Aminobenzhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminobenzhydrazide |
| Schmelzpunkt | 90°C to 94°C |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 2090097 |
| Formelmasse | 151.17 |
| Reinheit (%) | 97% |