Learn More
3-Aminobenzhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450393
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450393 10 g 10 Gramm
11460393 50 g 50 Gramm
11470393 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450393 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11491.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14062-34-1
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00017067
InChI-Schlüssel JSIVTKBYJLGBPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzhydrazide, m-aminobenzohydrazide, 3-aminobenzoyl hydrazine, m-aminobenzhydrazide, 3-amino-benzoic acid hydrazide, m-amino benzhydrazide, benzoic acid, 3-amino-, hydrazide, m-aminobenzoic acid hydrazide, 3-???phenylamine, 3-aminobenzoylhydrazine
PubChem CID 84178
IUPAC-Name 3-Aminobenzohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzhydrazide
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 10 g
Beilstein 2090097
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%