Learn More
3-Aminobenzimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459712
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459712 25 g 25 Gramm
11449712 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459712 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10793.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3544-24-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
3-Aminobenzamide is used as an endogenous poly-ADP-ribosyltransferase inhibitor. Through its effects on PARPs, 3-amino benzamide causes telomere shortening and stimulates angiogenesis. It displays neuroprotective, anti-necrotic effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminobenzamid wird als endogener Poly-ADP-Ribosyltransferase-Hemmer verwendet. Durch seine Wirkung auf PARPs bewirkt 3-Aminobenzamid eine Telomerverkürzung und stimuliert die Angiogenese. Es zeigt neuroprotektive, antinekrotische Effekte.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (∼30 mg/ml), Dimethylsulfoxid (∼30 mg/ml), phosphatgepufferte Kochsalzlösung (pH 7,2) (∼2 mg/ml), Wasser (25 mg/ml) und Ethanol (25 mg/ml).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3544-24-9
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00007989
InChI-Schlüssel GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzamide, benzamide, 3-amino, 3-amino-benzamide, benzamide, m-amino, meta-aminobenzamide, 3-aba, 3-aminobenzimide, 3-amino benzamide, aniline-3-carboxamide, 3-aminobenzoic acid amide
PubChem CID 1645
ChEBI CHEBI:64042
IUPAC-Name 3-Aminobenzamid
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzamide
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Menge 25 g
Beilstein 2802373
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide (∽30mg/ml),dimethyl sulfoxide (∽30mg/ml),phosphate buffered saline (pH7.2) (∽2mg/ml),water (25mg/ml),and ethanol (25mg/ml).
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%