Learn More
3-Amino-N,N-Dimethyl-4-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10459281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10459281 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10459281 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326220050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-N, N-dimethyl-4-nitroaniline
Namenshinweis 97%
CAS 2069-71-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134°C to 139°C
Farbe Braungelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H11N3O2
MDL-Nummer MFCD01320677
Menge 5 g
Beilstein 13, IV, 97
Synonym 3-amino-n,n-dimethyl-4-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitrobenzene-1,3-diamine, 3-amino n,n-dimethyl 4-nitro aniline, 5-dimethylamino-2-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitro-benzene-1,3-diamine, n1,n1-dimethyl-4-nitro-m-phenylendiamin, 1,3-benzenediamine,n1,n1-dimethyl-4-nitro, 3-amino-4-nitro-n,n-dimethylaniline, 3-amino-4-nitrodimethylaminobenzene, 3-amino-4-nitrophenyl dimethylamine
InChI-Schlüssel WJTOMXLUNDWLCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name N1,N1-dimethyl-4-nitrobenzene-1,3-diamine
Molekulargewicht (g/mol) 181.20
PubChem CID 2733451
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke