Learn More
3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Artikelnummer. 30328608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328608 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA611725500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 28036-33-1
Summenformel C7H7N3
Menge 500 mg
Synonym Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
SMILES Nc1cnc2ccccn12
IUPAC-Name -Imidazo[1,2-a]Pyridin-3-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Formelmasse 133.064