Learn More
3-Amino-6-chlorpyridazin, TRC
Artikelnummer. 30317127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317127 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6035111G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-6-chloropyridazine
CAS 5469-69-2
Summenformel C4 H4 Cl N3
Menge 1 g
Synonym Risdiplam Impurity 7
InChI-Formel InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
SMILES Nc1ccc(Cl)nn1
IUPAC-Name 6-Chlorpyridazin-3-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 129.55
Formelmasse 129.0094