Learn More
3-Amino-5-(trifluormethyl)-1H-indazol, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10481050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10481050 1 g 1 Gramm
10189359 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435730010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2250-53-5
Summenformel C8H6F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 201.15
MDL-Nummer MFCD01719740
InChI-Schlüssel ZXZTZRVCWTWKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 5-trifluoromethyl, 1h-indazol-3-amine, 5-trifluoromethyl-9ci, 1h-indazole, 3-amino-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1h-indazole-3-ylamine, 3-amino-5-trifluoromethylindazole, 3-amino-5trifluoromethyl-indazole, 5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-ylamine
PubChem CID 16736
IUPAC-Name 5-(Trifluormethyl)-1H-Indazol-3-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C(=NN2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134.5°C to 135.5°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 201.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.