Learn More
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 13575020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13575020 5 g Glasflasche -
13585020 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13575020 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 82560-12-1
Summenformel C7H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 139.20
MDL-Nummer MFCD00067987,MFCD00082631
InChI-Schlüssel ZHBXGHWSVIBUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butylpyrazole, 3-tert-butyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-tert-butylpyrazole, 3-amino-5-tert-butyl-1h-pyrazole, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-t-butylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-1,1-dimethylethyl, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-tert-butyl-1h-pyrazole
PubChem CID 522787
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES CC(C)(C)C1=CC(N)=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 139.2
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.