Learn More
3-Amino-5-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464154 5 g 5 Gramm
11454154 1 g 1 Gramm
11474154 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464154 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12508.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 618-84-8 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-84-8
Summenformel C7H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.135
MDL-Nummer MFCD00017025
InChI-Schlüssel ZNVHAQRPXAQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-nitrobenzoic acid, 3-amino-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoicacid, 5-amino-3-nitrobenzoic acid, acmc-20ana2, 3-nitro-5-aminobenzoic acid, 5-nitro-3-aminobenzoic acid, benzoic acid,3-amino-5-nitro, 3-amino-5-nitrobenzoic acid 1g
PubChem CID 239342
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 214°C to 218°C
Menge 5 g
Beilstein 1457935
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 182.14
Reinheit (%) 98%