Learn More
3-Amino-5-Methylthio-1H-Pyrazol-4-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417525 1 g 1 Gramm
11416400 5 g 5 Gramm
11426400 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417525 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20991.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 72760-85-1 | Molecular Formula: C5H6N4S | Molecular Weight: 154.191 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72760-85-1
Summenformel C5H6N4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.191
MDL-Nummer MFCD00052745
InChI-Schlüssel IUVUVQGOSHLPJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylthio pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-5-methylthiopyrazole, 5-amino-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-3-methylthiopyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3-amino-5-methylthio, 5-amino-3-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 736200
IUPAC-Name 5-Amino-3-methylsulfanyl-1H-pyrazol-4-carbonitril
SMILES CSC1=NNC(=C1C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke