Learn More
3-Amino-5-Methylthio-1H-Pyrazol-4-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416400
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416400 5 g 5 Gramm
15417525 1 g 1 Gramm
11426400 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416400 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20991.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72760-85-1
Summenformel C5H6N4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.191
MDL-Nummer MFCD00052745
InChI-Schlüssel IUVUVQGOSHLPJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylthio pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-5-methylthiopyrazole, 5-amino-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-3-methylthiopyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3-amino-5-methylthio, 5-amino-3-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 736200
IUPAC-Name 5-Amino-3-methylsulfanyl-1H-pyrazol-4-carbonitril
SMILES CSC1=NNC(=C1C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke