Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30319822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319822 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61294510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 16691-43-3
Summenformel C2H4N4S
Menge 10 g
Synonym 3-Imino-5-thiourazole, 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N4S/c3-1-4-2(7)6-5-1/h(H4,3,4,5,6,7)
SMILES NC1=NC(=S)NN1
IUPAC-Name 5-Amino-1,2-Dihydro-1,2,4-Triazol-3-Thion
Molekulargewicht (g/mol) 116.14
Formelmasse 116.0157