Learn More
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430253 100 g 100 Gramm
11410253 5 g 5 Gramm
11420253 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11412.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6126-22-3 | C3H5N3O | 99.093 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6126-22-3
Summenformel C3H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 99.093
MDL-Nummer MFCD00022384
InChI-Schlüssel QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxypyrazole, 3-amino-1h-pyrazol-5-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3 2h-one, 3-amino-1,2-dihydropyrazol-5-one, 5-aminopyrazol-3-ol, 5-amino-2h-pyrazol-3-ol, 3-pyrazolin-5-one, 3-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-pyrazol-3-one, 1h-pyrazol-5-ol, 3-amino
PubChem CID 96221
IUPAC-Name 5-Amino-1,2-Dihydropyrazol-3-on
SMILES C1=C(NNC1=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 507793
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) 98%