Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-5-fluorbenzoesäure, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63501.03
Additional Details : CAS : 786616-54-4 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15440229
  • 46.58 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
786616-54-4
155.128
RYLBYCHERDTVAY-UHFFFAOYSA-N
17915148
C1=C(C=C(C=C1N)F)C(=O)O
C7H6FNO2
MFCD07779526
benzoic acid, 3-amino-5-fluoro-9ci, 3-amino-5-fluoro-benzoic acid, 5-amino-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid,3-amino-5-fluoro, benzoic acid, 3-amino-5-fluoro
3-Amino-5-fluorbenzoesäure
Spezifikation
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
786616-54-4
MFCD07779526
RYLBYCHERDTVAY-UHFFFAOYSA-N
3-Amino-5-fluorbenzoesäure
17915148
Fest
1g
C7H6FNO2
benzoic acid, 3-amino-5-fluoro-9ci, 3-amino-5-fluoro-benzoic acid, 5-amino-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid,3-amino-5-fluoro, benzoic acid, 3-amino-5-fluoro
C1=C(C=C(C=C1N)F)C(=O)O
155.128
155.13
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation