Learn More
3-Amino-5-ethyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole |
| CAS | 1904-24-1 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C5H9N3 |
| MDL-Nummer | MFCD08060982 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl |
| InChI-Schlüssel | AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC1=CC(N)=NN1 |
| Mehr anzeigen |