Learn More
3-Amino-5-chloro Salicylic Acid Methyl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-5-chloro Salicylic acid methyl ester |
| CAS | 5043-81-2 |
| Summenformel | C8 H8 Cl N O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 3-Amino-5-chloro-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8ClNO3/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3,11H,10H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)cc(N)c1O |
| IUPAC-Name | methyl 3-amino-5-chloro-2-hydroxybenzoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.61 |
| Formelmasse | 201.0193 |