Learn More
3-Amino-5-brom-1H-indazol, 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 435760010
Additional Details : CAS : 61272-71-7 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
61272-71-7 | |
212.05 | |
OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N | |
817910 | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NN2)N |
C7H6BrN3 | |
MFCD03426696 | |
3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine | |
5-Brom-1H-Indazol-3-Amin |
Spezifikation
3-Amino-5-bromo-1H-indazole | |
Glasflasche | |
237°C to 238°C | |
61272-71-7 | |
100.0 | |
C7H6BrN3 | |
3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NN2)N | |
212.05 | |
212.05 | |
95% |
Authentic | |
Farblos | |
1g | |
94.0 | |
94% min. (HPLC) | |
MFCD03426696 | |
OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-1H-Indazol-3-Amin | |
817910 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.