Learn More
3-Amino-5,6-dimethyl-1,2,4-triazin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine |
| Schmelzpunkt | 210°C to 212°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 118790 |
| Formelmasse | 124.14 |
| Reinheit (%) | 97% |