Learn More
3-Amino-5,6-dichlor-2-pyrazincarbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30326780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326780 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60477010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Summenformel C6 H5 Cl2 N3 O2
Menge 10 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
SMILES COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-5,6-Dichlorpyrazin-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 222.029
Formelmasse 220.9759