Learn More
3-Amino-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498755
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498755 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15498755 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34052.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
CAS 1086385-71-8
Schmelzpunkt 159°C to 163°C
Summenformel C10H11N3O2S
MDL-Nummer MFCD11655557
Menge 500 mg
Synonym 5-3,4-dimethoxyphenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amine, 3-amino-5-3,4-dimethoxyphenyl-1,2,4-thiadiazole
InChI-Schlüssel WDEDMMNPBVPGJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N)OC
IUPAC-Name 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,2,4-Thiadiazol-3-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 237.277
PubChem CID 46741378
Formelmasse 237.28
Reinheit (%) 96%