Learn More
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372587 250 mg 250 Milligramm
11362587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11721.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96799-02-9 | C7H7N3O | 149.153 g/mol
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-Pyrazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96799-02-9
Summenformel C7H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 149.153
MDL-Nummer MFCD00082696
InChI-Schlüssel XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 523183
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 250 mg
Beilstein 4399373
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 97%