Learn More
3-Amino-4-Methylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388636 1 g 1 Gramm
11398636 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17695.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22237-12-3
Summenformel C7H11BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.43
MDL-Nummer MFCD01632201
InChI-Schlüssel BKFDOPYYSBQWIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 3-amino-4-methyl-phenyl boronic acid, 3-amino-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-amino-4-methylphenyl, acmc-20agxu, pubchem1745, 3-amino-4-methylphenylboranic acid, 3-amino4methyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2737803
IUPAC-Name (3-amino-4-methylphenyl)boronsäure
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1N)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼250°C
Menge 1 g
Formelmasse 150.98
Reinheit (%) 98%