Learn More
3-Amino-4-methoxybenzanilide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-methoxybenzanilide |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H14N2O2/c1-18-13-8-7-10(9-12(13)15)14(17)16-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17) |
| Formelmasse | 242.1055 |