Learn More
3-Amino-4-Methoxybenzanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429456
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429456 50 g 50 Gramm
11419456 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19168.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-35-4
Summenformel C14H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.278
MDL-Nummer MFCD00017166
InChI-Schlüssel LHMQDVIHBXWNII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methoxybenzanilide, 3-amino-p-anisanilide, benzamide, 3-amino-4-methoxy-n-phenyl, 3-amino-4-methoxy benzanilide, benzanilide, 3-amino-4-methoxy, p-anisanilide, 3-amino, unii-v5y646aw8s, amba, 3-amino-4-methoxy-n-phenyl-benzamide, 3-amino-4-methoxyphenyl-n-benzamide
PubChem CID 8426
IUPAC-Name 3-amino-4-methoxy-N-phenylbenzamid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methoxybenzanilide
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Menge 50 g
Formelmasse 242.28
Reinheit (%) 98%