Learn More
3-Amino-4-Methoxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401678 5 g 5 Gramm
11411678 25 g 25 Gramm
11421678 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13942.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17481-27-5
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00017132
InChI-Schlüssel INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
PubChem CID 87135
IUPAC-Name 3-amino-4-methoxybenzamid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methoxybenzamide
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 5 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%