Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496727
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496727 5 g 5 Gramm
15406737 250 mg 250 Milligramm
15486727 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33856.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14543-43-2 | C7H6N2O | 134.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14543-43-2
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.138
MDL-Nummer MFCD00234273
InChI-Schlüssel ZEWCASRNRWXXSO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 271258
IUPAC-Name 3-amino-4-hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)N)O
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 2-amino-4-cyanophenol, 2-amino-4-cyano-phenol, benzonitrile, 3-amino-4-hydroxy, 3-amino-4-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-hydroxyaniline, acmc-209cv1, 3-amino-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile,3-amino-4-hydroxy, 5-cyano-2-hydroxy-aniline
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 97%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.