Learn More
3-Amino-4-Fluorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11956121 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11956121 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445290010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
CAS 873566-75-7
Schmelzpunkt 226°C to 232°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H7BFNO2
MDL-Nummer MFCD03092925
Menge 1 g
Synonym 3-amino-4-fluorophenyl boronic acid, 3-amino-4-fluorobenzeneboronic acid, 5-borono-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-amino-4-fluorophenyl, boronic acid,b-3-amino-4-fluorophenyl, hydrochloride, pubchem1743, acmc-209qjr, 3-amino-4-fluoro phenylboronic acid
InChI-Schlüssel SYBMNJPUZMUPGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
IUPAC-Name (3-amino-4-fluorophenyl)boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 154.94
PubChem CID 21954814
Formelmasse 154.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.