Learn More
3-Amino-4-fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467738 5 g 5 Gramm
15457738 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61233.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2365-85-7
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD00130055
InChI-Schlüssel WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
PubChem CID 75396
IUPAC-Name 3-Amino-4-fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.