Learn More
3-Amino-4-cyanopyrazol, TRC
Artikelnummer. 30312966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312966 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312966 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA603520250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-cyanopyrazole
CAS 16617-46-2
Summenformel C4 H4 N4
Menge 250 g
Synonym Allopurinol Nitrile Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
SMILES Nc1n[nH]cc1C#N
IUPAC-Name 3-Amino-1H-pyrazol-4-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 108.1
Formelmasse 108.0436