Learn More
3-Amino-4-chlorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Amino-4-chlorophenol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic chemical intermediate for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Amino-4-Chlorphenol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch als organisches chemisches Zwischenprodukt für die Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-chlorophenol |
| Schmelzpunkt | 151°C to 154°C |
| Farbe | Braun bis Orange |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-chloro-3-aminophenol, acmc-1bo5g, 2-chloro-5-hydroxyaniline, phenol,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-phenol, phenol, 3-amino-4-chloro, 3-amino-4-chlorophenol |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 143.57 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |