Learn More
3-Amino-4-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-chlorobenzoic acid |
| CAS | 2840-28-0 |
| Schmelzpunkt | 214.0°C to 218.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Summenformel | C7H6ClNO2 |
| Strukturformel | H2NC6H3(Cl)CO2H |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 14,412 |
| Synonym | benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213 |
| Mehr anzeigen |