Learn More
3-Amino-4-Brom-5-Methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420671 1 g 1 Gramm
11430671 5 g 5 Gramm
11440671 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420671 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20138.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5819-40-9 | C4H5BrN2O | 177.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5819-40-9
Summenformel C4H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.00
MDL-Nummer MFCD00052553
InChI-Schlüssel JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC-Name 4-Brom-5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Amin
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Menge 1 g
Formelmasse 177.02
Reinheit (%) 97%