Learn More
3-Amino-4,5-Dihydro-1-Phenyl-1-H-Pyrazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392526
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392526 10 g 10 Gramm
11382526 2 g 2 Gramm
11302536 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06476.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3314-35-0 | C9H11N3 | 161.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3314-35-0
Summenformel C9H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 161.208
MDL-Nummer MFCD00051730
InChI-Schlüssel QENUTIJJGGTTPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-amine, 2-pyrazoline, 3-amino-1-phenyl, 1-fenyl-3-aminopyrazolin, 3-amino-1-phenyl-2-pyrazoline, 1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-4,5-dihydro-1-phenylpyrazole, pyrazolidine, 3-imino-1-phenyl, 4,5-dihydro-1-phenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-fenyl-2-pyrazolin, 1-phenyl-3-amino-2-pyrazoline
PubChem CID 98736
IUPAC-Name 2-Phenyl-3,4-dihydropyrazol-5-amin
SMILES C1CN(N=C1N)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Menge 10 g
Beilstein 139162
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) ≥98%