Learn More
3-Amino-4,4,4-Trifluorbutyrinsäure-Hydrochlorid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470847 1 g 1 Gramm
15480847 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18336.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91291-66-6
Summenformel C4H7ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.55
MDL-Nummer MFCD00181951
InChI-Schlüssel MRMARVCQZOYQPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid hydrochloride, 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
PubChem CID 14442472
IUPAC-Name 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid hydrochloride
SMILES Cl.NC(CC(O)=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
Schmelzpunkt 197°C to 199°C
Menge 1 g
Formelmasse 193.55
Reinheit (%) 95%