Learn More
3-Amino-3-(p-Chlorphenyl)propionsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 334330050
Additional Details : CAS : 19947-39-8 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031821
  • 213.00 CHF / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 24-11-2021
Chemische Identifikatoren
19947-39-8
199.64
BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N
344176
C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl
C9H10ClNO2
MFCD00126370
3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-p-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid, dl-beta-4-chlorophenyl alanine, rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propansäure
Spezifikation
3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
Glasflasche
243°C to 245°C
98%
97.5
98%
ClC6H4CH(NH2)CH2CO2H
3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-p-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid, dl-beta-4-chlorophenyl alanine, rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid
C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl
199.64
199.64
98%
Authentic
Weiß
5g
19947-39-8
100.0
C9H10ClNO2
MFCD00126370
BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propansäure
344176
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate