Learn More
3-Amino-3-(p-Chlorphenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid |
Schmelzpunkt | 243°C to 245°C |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | ClC6H4CH(NH2)CH2CO2H |
Verpackung | Glasflasche |