Learn More
3-Amino-2-pyridinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10651273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10651273 1 g Glasflasche 1 Gramm
10551724 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651273 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33630-99-8 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33630-99-8
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD03411556
InChI-Schlüssel VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-hydroxypyridine, 3-aminopyridin-2-ol, 3-amino-2-pyridinol, 3-aminopyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-amino, 3-amino-2-pyridone, 3-amino-pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 3-amino, 2-hydroxy-3-aminopyridine, 3-aminohydropyridin-2-one
PubChem CID 322353
IUPAC-Name 3-Amino-1H-Pyridin-2-on
SMILES NC1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-pyridinol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118°C to 130°C
Farbe Schwarz bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 110
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-pyridinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.