Learn More
3-Amino-2-oxazolidinone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-oxazolidinone (AOZ) |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2 |
| Formelmasse | 102.0429 |