Learn More
3-Amino-2-naphthol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440418
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440418 1 g 1 Gramm
11450418 5 g 5 Gramm
11460418 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24570.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5417-63-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5417-63-0
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD00004113
InChI-Schlüssel ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
PubChem CID 79449
IUPAC-Name 3-Aminonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-naphthol
Schmelzpunkt 232°C to 238°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%