Learn More
3-Amino-2-Methylphenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11936051 5 g 5 Gramm
11906051 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936051 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444540050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 882678-96-8 | Molecular Formula: C13H20BNO2 | Molecular Weight: 233.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 882678-96-8
Summenformel C13H20BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 233.12
MDL-Nummer MFCD11054038
InChI-Schlüssel JMKMGPGFYMANCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 3-amino-2-methylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine
PubChem CID 46738005
IUPAC-Name 2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Siedepunkt 120°C to 121°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.