Learn More
3-Amino-2-Methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402789 1 g 1 Gramm
15412789 5 g 5 Gramm
15422789 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66554.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 53222-92-7 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53222-92-7
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007787
InChI-Schlüssel FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
PubChem CID 104448
IUPAC-Name 3-Amino-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-methylphenol
Schmelzpunkt 129°C to 130°C
Menge 1 g
Beilstein 2716070
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest