Learn More
3-Amino-2,4-xylenol, TRC
Artikelnummer. 30331854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331854 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA632430100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,4-xylenol
CAS 100445-96-3
Summenformel C8 H11 N O
Menge 100 mg
Synonym Phenol, 3-amino-2,4-dimethyl-, 3-Amino-2,4-dimethylphenol, 3-Hydroxy-2,6-xylidine, 3-Amino-2,4-xylenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-4-7(10)6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(O)c(C)c1N
IUPAC-Name 3-Amino-2,4-Dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Formelmasse 137.0841