missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesäure, Mikromol™

Artikelnummer. 30049184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049184 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049184 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3337.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
CAS 3119-15-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H4 I3 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
SMILES Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC-Name 3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 514.83
Menge 25 mg
Formelmasse 514,7376 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.