Learn More
3'-Amino-2',3'-Didesoxyadenosin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436719
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15436719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65090.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
CAS 7403-25-0
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C10H14N6O2
MDL-Nummer MFCD08703999
Menge 1 g
Synonym 3'-amino-2',3'-dideoxyadenosine, 2',3'-dideoxy-3'-aminoadenosine, adenosine, 3'-amino-2',3'-dideoxy, 2s,3s,5r-3-amino-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2s,3s,5r-3-amino-5-6-aminopurin-9-yl oxolan-2-yl methanol, 2s,3s,5r-3-amino-5-6-aminopurin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, 3'-nh-3'-dado, 3'-amino-2'-deoxy-d-adenosine?, 3?-amino-2?,3?-dideoxyadenosine, 3'-amino-2', 3'-dideoxyadenosine
InChI-Schlüssel MVAJRASUDLEWKZ-RRKCRQDMSA-N
SMILES N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
IUPAC-Name [(2S,3S,5R)-3-amino-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 250.26
PubChem CID 165600
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver