Learn More
3-Amino-2,2-Dimethyl-1-Propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398425
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398425 1 g 1 Gramm
11308435 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10429.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26734-09-8 | C5H13NO | 103.165 g/mol
Reatant in the synthesis of cyclic carbamates, cryptophycin analogues. Neopentanolamine with ammonia and hydrogen yeilds neopentyldiamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant bei der Synthese von zyklischen Carbamaten, Kryptophycin-Analoga. Neopentanolamin mit Ammoniak und Wasserstoff ergibt Neopentyldiamin.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Chloroform, Ether und Methanol
Hinweise
Hygroskopisch, kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26734-09-8
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.165
MDL-Nummer MFCD00059847
InChI-Schlüssel FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
PubChem CID 117326
IUPAC-Name 3-Amino-2,2-Dimethylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(CN)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Schmelzpunkt ∼70°C
Menge 1 g
Beilstein 1731900
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane,Chloroforn,Ether and Methanol
Formelmasse 103.17
Reinheit (%) 95%