Learn More
3-Amino-1-H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420188 5 g 5 Gramm
11430188 0.25 g 0.25 Gramm
11410188 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23751.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41680-34-6 | Molecular Formula: C4H5N3O2 | Molecular Weight: 127.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41680-34-6
Summenformel C4H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.103
MDL-Nummer MFCD00005239
InChI-Schlüssel KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-aminopyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-4-pyrazolecarboxylic acid, 3-amino-4-carboxypyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3-amino, pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-4-pyrazole carboxylic acid, 5-aminopyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 96774
IUPAC-Name 5-Amino-1H-pyrazol-4-carbon
SMILES C1=NNC(=C1C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼125°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 95%